VWR®, Drosophila-Röhrchen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
734-1255EA 179 EUR InStock
734-1255
VWR®, Drosophila-Röhrchen
Vials
Diese Röhrchen aus PS haben einen flachen Boden und gerade Wände, was das Lagern, Stapeln und Befüllen vereinfacht.
Die Verpackung auf dem Tablett in 10×10-Reihenanordnung ist ideal für ein schnelles und müheloses Befüllen.
Bulk packed vials are layered with open-end orientation for convenient handling and smaller case size.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge