Zellkulturplatten mit mehreren Wells, Costar®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
3471 3473 3506 3512 3513 3516 3526 3548 3527 3524 3335 3336 3337 3338 3736 3737 3738
734-1582EA 632.9 EUR InStock
734-1582 734-1584 734-1596 734-1597 734-1598 734-1599 734-1605 734-1607 734-1606 734-1604 734-1210 734-1211 734-1212 734-4067 392-0213 392-0214 392-0215
Zellkulturplatten mit mehreren Wells, Costar®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
Klares PS, flacher Boden, mit Deckel. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
  • Deckel mit Kondensationsringen zur Verringerung von Kontamination
  • Einheitliche Stellfläche zum einfachen Stapeln
  • Individuelle alphanumerische Kennzeichnung zur Identifizierung von Wells
  • Gammasterilisiert
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge