Zellkulturschalen, unbehandelt, Corning®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
430588 430589 430591 430597
734-1707EA 238.49 EUR InStock
734-1707 734-1708 734-1709 734-1710
Zellkulturschalen, unbehandelt, Corning®
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Durchsichtiges PS. Für Anwendungen, bei denen Zellhaftung nicht erwünscht ist.
  • Mit Stapelleisten zur leichteren Handhabung
  • Lieferung mit Belüftungsnocken für kontinuierlichen Gasaustausch
  • Gammasterilisiert
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge