Corning® Treated Culture Dishes
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
430165 430166 430167 430196 430293 430599 431110 3261 3295 3296 4615
734-1698EA 293.64 EUR InStock
734-1698 734-1699 734-1815 734-1703 734-1705 734-1711 734-1727 734-0884 734-4056 734-4057 CORN4615
Corning® Treated Culture Dishes
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
Optisch klares PS. Mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich. Corning® CellBIND® Oberfläche erhöht die Benetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellhaftung. Schalen mit ultraniedriger Adhäsion verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellhaftung, die Proteinabsorption und Zellaktivierung minimiert.
  • Mit Stapelleisten zur leichteren Handhabung
  • Lieferung mit Belüftungsnocken für kontinuierlichen Gasaustausch
  • Gammasterilisiert
  • Als pyrogenfrei zertifiziert
These disposable petri-style dishes are manufactured from optically clear virgin polystyrene. Dishes are equipped with stacking beads to aid in handling and feature vents to ensure consistent gas exchange. Sterilized by gamma irradiation.
The surface minimizes cell attachment, protein absorption, and enzyme activation. It is ideal for culturing stem cells, as it promotes ebryoid body formation from ES cells. Surfaces are stable, noncytotoxic, biologically inert, and nondegradable.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge