Deckgläser, rund, Nunc Thermanox
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
174950 174969 174977 174985
734-2117EA 548 EUR InStock
734-2117 734-2172 734-2173 734-2118
Deckgläser, rund, Nunc Thermanox
Deckgläser
Diese Deckgläser bleiben bei normalem Gebrauch flach.
  • Beständig gegen übliche Lösungsmittel
  • Eigenfluoreszierend im Spektrum von 380 bis 545 nm
  • Durch einseitige Oberflächenbehandlung optimale Bedingungen für Zellhaftung und -wachstum
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge