Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Zellkulturschalen

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

734-2319EA 231 EUR InStock
734-2319 734-2318 734-2320 734-2321 734-2322 734-2317 734-2754 734-2793 734-2794 734-2795 734-2796 734-2797 734-2814 734-2815 734-2816 734-2817 734-2818
VWR®, Zellkulturschalen
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
VWR® Zell- und Gewebekulturschalen sind mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich.

  • Flat bottom and uniform wall thickness ensures distortion-free viewing
  • Optically clear, making them suitable for microscopy
  • Dish surface is smooth and free from striations to maximise usable growth area
  • Rim on the bottom side of the lid (except 35 or 150 mm dishes) mates with the dish brim for easy and secure stacking
  • Sterilised by electron beam irradiation, DNase- and RNase-free and non pyrogenic

Oberfläche mit erhöhter Zellhaftung: Diese höchst hydrophile Oberfläche bietet einen signifikanten Vorteil gegenüber der herkömmlichen Zellkulturoberfläche. Die Oberflächenbehandlung kann die Zellausdehnung und -haftung verbessern und eignet sich für Zellen, die aufgrund des Phänotyps der Zellen oder je nach Belastung der Kultur schlechter anhaften oder zusätzliche biologische Beschichtungen für eine bessere Haftung erfordern.

TC-treated: These dishes are vacuum-gas plasma or corona treated for consistent cell attachment and growth.

Unbehandelt: Unbehandelte Zell- und Gewebekulturschalen eignen sich bestens für Anwendungen, bei denen eine Zellanhaftung unerwünscht ist.

Operating temperature range: –20 to +50 °C. Not autoclavable.

Zertifizierungen: Nach ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008 zertifiziert.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge