VWR®, Stopfen für Drosophila-Röhrchen und -Flaschen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
734-2672EA 300 EUR InStock
734-2672 734-2673 734-2875
VWR®, Stopfen für Drosophila-Röhrchen und -Flaschen
Stopfen Cellulosestopfen
Diese Stopfen bestehen aus gebundenem dichtgewobenem Zelluloseacetat, das einen hervorragenden Schutz vor Milbenbefall bietet. Sie werden in Präzisionsarbeit hergestellt für gleichbleibende Passform und minimalen Abfall.
  • Reduzierte Verdunstung, Lebensmittel bleiben länger frisch
  • Minimale Faserabgabe im Vergleich zu Baumwolle und Viskose
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge