Bioassay-Schalen, 4-Well, für in-vitro-Fertilisation, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
144444 179830
734-1175EA 382 EUR InStock
734-1175 734-2693
Bioassay-Schalen, 4-Well, für in-vitro-Fertilisation, Nunc™
Zellkulturschalen Biologische Testschalen
PS, steril, flacher Boden, mit Deckel. Diese vollständig zertifizierten Schalen sind speziell für die In-vitro-Fertilisation (IVF) konzipiert.
  • Herstellung gemäß ISO 13485 mit vollständiger Rückverfolgbarkeit jeder
  • Die einzigartige Zertifizierung basierend auf einem Toxizitätstest mit Mäuseembryonen im einzelligen Stadium bestätigt, dass das Material steril (SAL 10⁶) und nicht pyrogen ist und die USP-Anforderungen der Klasse VI erfüllt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..