Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Zellkultureinsatzplatten, PC

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

734-2715EA 201 EUR InStock
734-2715 734-2716 734-2717 734-2720 734-2721 734-2722 734-2726 734-2727 734-2728 734-2731 734-2732 734-2733 734-2737 734-2738 734-2739 734-2742 734-2743 734-2744 734-2745
VWR®, Zellkultureinsatzplatten, PC
Mikrotiterplatten Einsetz-Platten und Einsätze
PC, steril, mit Deckel. Diese Einsatzplatten verfügen über eine dünne, halbtransparente Membran aus Polycarbonat mit Porengrößen von 0,1 bis 12,0 μm.

  • Für optimale Zellhaftung behandelt
  • Mit Well-Platten bestückt
  • Beständig gegen die meisten Befestigungs- und Färbemittel
  • Nicht pyrogen
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert

Temperaturbereich: –20 bis +50 °C.

Zertifizierungen: ISO 9001, ISO 13485.

Verpackung: Einzeln verpackt in recycelbarem PET.

Achtung! Bitte beachten: Die Einsätze sind nicht autoklavierbar.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge