Avantor Magnetisches Mischsystem
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
734-3624EA 0 EUR InStock
734-3624 734-3629
Avantor Magnetisches Mischsystem
Rührer Rührwerke
Das magnetische Mischsystem von Avantor ist eine robuste, flexible, hochwertige und von Experten entwickelte Lösung für einmalige Mischvorgänge.
  • Intuitive Software: Steuerung über ein benutzerfreundliches Softwareprogramm auf einem 7"-Farb-Touchscreen. Mit dieser Software können Benutzer Mischprofile speichern und ihre Mischeinstellungen anpassen
  • Integrierte Wägezelle: Das System kann mit einer integrierten Wägezelle versehen sein, die das Gewicht des Gefäßes und des Inhalts misst und so eine genaue Rückmeldung zum Mischvorgang liefert
  • Temperaturgesteuerte Ummantelung: Das System verfügt über eine temperaturgesteuerte Ummantelung, die dafür sorgt, dass die Temperatur in der Mischkammer konstant bleibt
  • Stabiler Edelstahlrahmen: Aufgebaut auf einem Edelstahlrahmen mit arretierbaren, reinraumfreundlichen Rollen, die eine einfache Bewegung und Positionierung in jedem Bioprocessing-Ablauf ermöglichen
  • Türfenster: Die Systemzugangstür verfügt über Sichtfenster, die es Benutzern ermöglichen, den Produktfüllstand in der Mischkammer und den Behälterinhalt während des Mischvorgangs visuell zu beobachten
Die magnetischen Mischbeutel bieten einen sterilen Einweg-Mischbehälter, der die Mischleistung maximiert und gleichzeitig störende Scherkräfte minimiert. Das 5-blättrige-Flügelrad schwebt aufgrund der Magnetkräfte frei, wodurch das Risiko der Partikelbildung minimiert und eine sichere und homogene Produktmischung gewährleistet wird. Die magnetischen Mischbeutel von Avantor sind in Standardausführungen mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 1500 l erhältlich. Das erfahrene Ingenieurteam von Avantor hilft Ihnen gerne dabei, spezielle, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die auf Ihre individuellen Mischaufgaben im Bioprocessing zugeschnitten sind.
Bestellinformation: Für Anfragen zu kundenspezifischen Gleiteroptionen und zum einmal verwendbaren magnetischen Mischsystem wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Avantor-Vertriebsmitarbeiter.
Lieferumfang: Enthält 7“-Touchscreen Softwaresteuerung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge