Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zellkulturfermenter für Magnetrührung, Nalgene®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

2605-0001
734-5057EA 0 EUR InStock
734-5057
Zellkulturfermenter für Magnetrührung, Nalgene®
Kolben Kulturkolben
PC, glasklar und graduiert, mit weißen PP-Schraubverschlüssen, TEF-Rührstab und PP/TFE-Mischvorrichtung.

  • Two shoulder access ports for easy removal of samples
  • Impeller height is adjustable
  • Thermal resistance −135 to +135 °C, autoclavable
  • Shatter-proof, with high mechanical strength

Speziell konstruiert zum vollständigen Durchmischen bei niedriger Geschwindigkeit und geringen Scherkräften. Der leichte, bruchfeste1 Liter-Fermenter kann hervorragend auf heizbaren Magnetrührern für kleinvolumige Anwendungen eingesetzt werden. Mit 2 Magnetrührstäbchen, einem kleinen (für Bakterien) und einem großen (für tierische Zellen).

Brim capacity: 2,2 L
Closure diameter (top): 63 mm
Closure diameter (side): 38 to 430 mm
Overall height: 266 mm
Outer diameter: 137 mm
Overall width (including ports): 190 mm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge