Mikroplatten-Reader, SpectraMax® Plus 384
Lieferant: Molecular Devices
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PLUS384
735-0346EA 0 EUR InStock
735-0346
Mikroplatten-Reader, SpectraMax® Plus 384
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® Plus 384 Mikroplatten-Reader bietet Standardspektrophotometer- und Mikroplatten-Reader-Anwendungen mit dem gleichen Instrument. Der SpectraMax® Plus 384 ermöglicht mit der einzigen temperaturunabhängigen Schichtdickenkorrektur-Methode eine extrem schnelle Erfassung des gesamten Spektralbereichs für Küvetten, 96- und 384-Well-Mikroplatten. Temperaturregulierung und Schütteln sind Standard.
  • Zeichnen Sie temperaturempfindliche Reaktionen mit einer beständigen Temperaturregulierung von einer Umgebungstemperatur bis 45°C auf
  • Gründliche Mischung von Proben in Mikroplatten-Wells mit der vom Anwender programmierbaren Automix-Funktion
  • Quantifizieren Sie schnell DNA-, RNA- und Proteinproben mit einem geringen Volumen von bis zu 2 μl mit der SpectraDrop® Mikrovolumen-Mikroplatte (separat erhältlich)
  • Umfassende Datenanalyse mit der SoftMax® Pro Software
  • Nahtlose Integration des StakMax® Mikroplatten-Staplers (separat erhältlich)
Die patentierte Mehrkanal-Optik des SpectraMax® Plus 384-Mikroplatten-Readers imitiert ein Zweistrahl-Spektralphotometer, wobei jede Probe direkt auf der Platte gemessen wird und Messfehler aufgrund von Schwankungen der Lichtleistung zwischen optischen Fasern auf anderen Instrumenten für eine zuverlässigere Berichterstattung eliminiert werden. Das 9-Kanal-System bietet sowohl eine hohe Präzision als auch Geschwindigkeit beim Auswerten der Küvetten, 96- und 384-Well-Mikroplatten für Endpunkt-Messungen, kinetische Assays und spektrale Scans. Das optische System des SpectraMax® Plus 384-Mikroplatten-Readers basiert auf einem Monochromator, der bis zu sechs Wellenlängen gleichzeitig für die Absorptionsdetektion im UV- und sichtbaren Wellenlängenbereich (190 bis 1000 nm) ermöglicht. Enge, 2 nm-Bandbreiten bieten erhöhte Messgenauigkeit und Linearität bei der größten Auswahl von Assays, einschließlich ELISAs im sichtbaren Bereich oder DNA-Quantifizierung im UV-Bereich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge