Mikrotiterplattenleser, multimodal, SpectraMax® iD3
Lieferant: Molecular Devices
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
ID3-STD ID3-INJ ID3INJSCACAD3 ID3INJSCACAD
735-0391EA 0 EUR InStock
735-0391 735-0390 MLDVID3INJSCACAD3 ID3INJSCACAD
Mikrotiterplattenleser, multimodal, SpectraMax® iD3
Mikrotiterplatten-Photometer
Der SpectraMax® iD3 Multi-Mode-Mikroplatten-Reader misst Absorption, Fluoreszenz und Lumineszenz und ist ideal für Forschungslabore mit vielen verschiedenen Anwendungen und Experimenten. Die große, hochauflösende Touchscreen-Oberfläche ermöglicht Ihnen die einfache Einrichtung von Methoden, das Ausführen von Experimenten oder das Ansehen von erklärenden Videos, ohne dass neben dem Reader ein zusätzlicher PC aufgebaut sein muss.
  • Rufen Sie Ihre benutzerdefinierten Protokolle einfach und schnell mit einem einzigen Tastendruck auf und reduzieren Sie die Gefahr von Verwirrung in geschäftigen Mehrbenutzerlaboren mit der integrierten Nahfeldkommunikationsfunktion (NFC)
  • Mit QuickSync können Sie schnell auf Ihre Ergebnisse zugreifen, ohne direkt zum Gerät gehen zu müssen
  • Wird mit der SoftMax® Pro-Erfassungs- und Analysesoftware geliefert – der weltweit meistveröffentlichten Steuerungs- und Datenanalysesoftware für Mikroplatten-Reader
  • Arbeiten Sie in einem regulierten GMP/GLP-Umfeld? Validieren Sie Ihr Instrument und Ihre Software mit einer umfangreichen Suite von GxP-Tools und -Diensten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
EGÄNZENDE PRODUKTE
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge