384-Well Mikrotiterplatten
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95040000
735-0577EA 328 EUR InStock
735-0577
384-Well Mikrotiterplatten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese 384-Well Mikrotiterplatten eignen sich hervorragend für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz. Sie ermöglichen die Miniaturisierung von Assays und vielen anderen Applikationen wie z. B. die Handhabung voluminöser DNA-Bibliotheken und Festphasen-Bindungsassays. Das Sortiment umfasst transparente Mikrotiterplatten für kolorimetrische Anwendungen, weiße Platten für luminometrische/fluorometrische Anwendungen und schwarze Mikrotiterplatten für fluorometrische Anwendungen. Alle Wells mit flachem Boden besitzen Standardgröße; sie sind in zwei Designs lieferbar: Das erste verfügt überMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..