Roboterspitzen für FLIPR Liberty 384 (Typ B), Axygen®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
LT-384-R LT-384-R-S
736-0319EA 908 EUR InStock
736-0319 736-0320
Roboterspitzen für FLIPR Liberty 384 (Typ B), Axygen®
Pipettenspitzen
PP, transparent
  • Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
  • Filterspitzen: PE-Filter zur Vermeidung einer Verunreinigung der Pipette
  • Frei von RNase, DNase und Pyrogenen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge