Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydrogensulfit ≥58,5%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™

Lieferant: MACRON AVANTOR BRAND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

7448-12EA 0 EUR InStock
7448-12 7448-20
Natriumhydrogensulfit ≥58,5%, körnig, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Natriumhydrogensulfit


Formel: HNaO₃S
MW: 104.06 g/mol
Melting Pt: 300
Dichte: 2.476 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8 III
Merck Index: 12,08731
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as SO₂) ≥58.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.02 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge