Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-Octansulfonsäure Natriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


74886-6EA-F
74886-6EA-FEA 350 EUR InStock
74886-6EA-F
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Konzentrat zur Verdünnung zu 0.005 M in Wasser mit HPLC-Qualität für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
1-Octansulfonsäure Natriumsalz
Dilute contents of one ampule (~0.3 M) to 1 L with HPLC grade water to obtain a 0.005 M eluent solution.


Formel: C₈H₁₇NaO₃S
MDL Number: MFCD00007544
CAS-Nummer: 5324-84-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a00eef74933106b7688ab3ddd9fe8df5e40def&vid=65a00eef74933106b7688ab3ddd9fe8df5e40def&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge