Octylamin, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74989-1ML
74989-1MLEA 37.8 EUR InStock
74989-1ML
Octylamin, Supelco®
Octylamin
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008247
CAS-Nummer: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2734
ADR: 8,I
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c701d18434ed460071e38ed43cb45050e1c3032&vid=2c701d18434ed460071e38ed43cb45050e1c3032&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge