Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (violetFluor® 450)

Lieferant: Tonbo Biosciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

75-4714-U100
75-4714-U100EA 127 EUR InStock
75-4714-U100
Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (violetFluor® 450)
Antikörper
The MOPC-21 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MOPC-21 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG1 antibodies.

Type: Control
Antigen: MOPC-21
Clonality: Monoclonal
Clone: MOPC-21
Conjugation: violetFluor™ 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge