Sodium bicarbonate : Sodium carbonate (100 mM : 100 mM) Eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 10, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
75335-1L
75335-1LEA 156 EUR InStock
75335-1L
Sodium bicarbonate : Sodium carbonate (100 mM : 100 mM) Eluent concentrate for IC (20x) for Metrosep A Supp 10, Supelco®
Sodium bicarbonate : Sodium carbonate
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge