Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gram Entfärbelösung zur Gramfärbung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

75482-2.5L-F 75482-250ML-F
75482-2.5L-FEA 106 EUR InStock
75482-2.5L-F 75482-250ML-F
Gram Entfärbelösung zur Gramfärbung, Sigma-Aldrich®
Gram Entfärbelösung
Gram staining is one of the most significant staining techniques in microbiology. Gram′s decolouriser solution is a mixture of ethanol and acetone. Gram′s decolouriser solution is used in Gram staining procedure, after the iodine step to remove the crystal violet dye. The decolouriser dissolves the lipid layer from the gram-negative cells.


Dichte: 0,80 g/ml at 20 °C
Flash-Pt: 20 °C
Storage Temperature: Room Temperature
MDL Number: MFCD00240361
CAS-Nummer: 37348-17-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (colour) Colourless
Appearance (form) Liquid
Density D20/4 0.785 - 0.814
Refractive index N20/D 1.356 - 1.366
Proton NMR spectrum Conforms to structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge