Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tepraloxydim
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
75974-50MG
75974-50MGEA 97.7 EUR InStock
75974-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Tepraloxydim
Standards Organische Standards
Das zertifizierte Referenzmaterial (CRM) ist zur Verwendung als Kalibriermittel für Chromatographie und andere Analyseverfahren vorgesehen. Tepraloxydim CRM kann auch wie folgt verwendet werden:
  • Screening und Quantifizierung von 569 Pestiziden in Geißblattproben durch eine Kombination aus Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) und Quadrupol-Orbitrap-Hochauflösungs-Massenspektrometrie
  • Nachweis von 252 Pestiziden, die aus Oberflächenwasserproben durch Festphasenextraktion (SPE) unter Verwendung von Flüssigkeitschromatographie Quadrupol-Orbitrap-Hochauflösungs-Tandem-Massenspektrometrie extrahiert wurden
  • Auswertung von 250 Pestizidrückständen, die mit der QuEChERS-Methode aus 103 verarbeiteten Obstproben unter Verwendung von Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (UHPLC-MS/MS) extrahiert wurden
  • Entwicklung einer Methode zur gleichzeitigen Quantifizierung von 200 Pestizidrückständen in Salat- und Orangenproben auf der Grundlage von Methanol als Extraktionslösungsmittel Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie (UHPLC) zur Trennung und Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS) zum Nachweis
  • Rückstandsanalyse von 261 Pestiziden Metaboliten und polychlorierte Biphenyle unter Verwendung eines modifizierten QuEChERS-Protokolls; optimiert für Proben mit extrem niedrigem Molekulargewicht und Flüssig-/Gaschromatographie gekoppelt mit Tandem-Massenspektrometrie
  • Entwicklung und Validierung einer Methode zur quantitativen Analyse von 207 Pestizidrückständen in Honigproben unter Verwendung von LC-MS/MS- und GC-MS/MS-Verbindungen
Achtung! Bitte beachten: P201 - P202 - P280 - P308 + P313 - P405 - P501
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge