Methylpalmitat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76159-1G 76159-5G
76159-1GEA 64 EUR InStock
76159-1G 76159-5G
Methylpalmitat, Supelco®
Methylpalmitat
Formel: C₁₇H₃₄O₂
MW: 270.46 g/mol
Siedepunkt: 417
Melting Pt: 29.9
Dichte: 0.8804 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008994
CAS-Nummer: 112-39-0
EINECS: 203-966-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07e2fce1a4cc76b91e7559abfc791ae541b93477&vid=07e2fce1a4cc76b91e7559abfc791ae541b93477&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge