Skull, fetal
Lieferant: Binhold, Paul Lehrmittel
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1000057
763-0077EA 95.4 EUR InStock
763-0077
Skull, fetal
Modelle Humanbiologie
The anatomy of a human fetal skull can be studied easily with this realistic fetal skull replica.
The fetal skull model is a natural cast of a fetal head in the 30th week of pregnancy showing the characteristics of prenatal development.
The fontanelle, which becomes bone over time, are clearly visible on the fetal skull.
Sutures will form along the bony plates helping fuse the fetal skull as the child ages.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..