Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Galileo thermometers

Lieferant: MOLLER THERM

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

106322 106323 106301 106333 106334 106321 106331 106304 106320 106350
765-1084EA 0 EUR InStock
765-1084 765-1085 765-1080 765-1087 765-1088 765-1083 765-1086 765-1081 765-1082 765-1089
Galileo thermometers
Thermometer Galileo-Thermometer
Room thermometer with five (340 mm) or seven (420 mm) balls.

  • Fluid's density changes with temperature
  • Engraved weights hang in the partially fluid-filled balls
  • Reading at the bottom of the balls that float up into the cylinder

Colour in the ordering table indicates the colour of the balls.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge