Dreifußstativ
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
VF2061
769-1150EA 205.29 EUR InStock
769-1150
Dreifußstativ
Dreifuß
Stativ mit eingebauter Libelle.
  • Durch 3 verstellbare Füße und Libelle leicht nivellierbar
  • Stativring und -beine aus Edelstahl, Füße aus PVC
Passend für alle Arten von Auslaufbechern.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge