TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
786-030
786-030EA 196 EUR InStock
786-030
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphin Hydrochlorid)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145469
CAS-Nummer: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge