Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Wasser, DEPC-behandelt

Lieferant: G Bioscienes

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


786-109 786-117 786-118
786-109EA 161 EUR InStock
786-109 786-117 786-118
Wasser, DEPC-behandelt
Wasser
Ultra pure DEPC-Treated water is suitable for use with sensitive RNA research. It is prepared by incubating with 0.1% DEPC (diethylpyrocarbonate), an RNase inhibitor, and then autoclaved to remove the DEPC, to prevent downstream interference, and sterilized.


Formel: H₂O
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge