Kits zur Isolierung und Reinigung genomischer DNA, OmniPrep™
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-136
786-136EA 504 EUR InStock
786-136
Kits zur Isolierung und Reinigung genomischer DNA, OmniPrep™
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das OmniPrep™-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus vielen verschiedenen Arten und Gewebetypen, darunter Tiere, Pflanzen, Bakterien, Hefen, Pilze, Vollblut und Zellen in Kultur. DNA kann aus Proben mit hohem Gehalt an Polysacchariden oder anderen Verunreinigungen isoliert werden, die sich nur schwer aus den DNA-Präparaten entfernen lassen.
  • Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
  • Anpassbar für eine Vielzahl von Proben, einschließlich Pflanzen, Bakterien, Pilzen, Säugetiergewebe, Zellen und Blut
  • Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
  • Geeignet für ca. 150 Präparationen, je nach Probe
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge