Protease Screening Kit
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-137
786-137EA 632 EUR InStock
786-137
Protease Screening Kit
Tests Enzymtests
The Protease Screening Kit provides a simple and quick method for testing samples for proteolysis. Simply incubate sample in the reagent provided and obtain results.
The kit uses dye-labelled protein conjugate as protease substrate, which allows nanogram level detection. The absorbance of dye-labelled peptide is measured at 574 nm for determination of protease activity.
The kit is sufficient for 50 assays in a microwell format.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..