Nukleinsäure- und Protein-Entfärbelösung, Silver D-Stain™
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-199
786-199EA 431 EUR InStock
786-199
Nukleinsäure- und Protein-Entfärbelösung, Silver D-Stain™
Elektrophorese-Reagenzien Reagenzien zur Entfernung von Farbstoffen
Bei der Silberfärbung von Gelen kommt es häufig zur Überfärbung oder ungleichmäßig gefärbten Gelen. Mit Silver D-Stain™ ist eine Wiederholung der Elektrophorese in diesen Fällen nicht mehr nötig.
Geeignet, um die Färbung von silbergefärbten Gelen zu reduzieren und überfärbte Banden gut sichtbar zu machen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge