Natriumazid 1% aqueous solution
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
786-299
786-299EA 69.8 EUR InStock
786-299
Natriumazid 1% aqueous solution
Natriumazid
Formel: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Melting Pt: 275
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
Merck Index: 13,08653
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge