Kits zur Isolierung und Reinigung genomischer DNA, GET™ Plant DNA Template
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-355
786-355EA 667 EUR InStock
786-355
Kits zur Isolierung und Reinigung genomischer DNA, GET™ Plant DNA Template
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
GET™ Plant DNA Template ist ein Kit im Spin-Säulenformat, das für die Präparation von DNA-Vorlagen aus Pflanzenproben geeignet ist. Die isolierte genomische DNA ist für PCR und andere Anwendungen geeignet. GET™ Plant DNA Template reinigt genomische DNA von Pflanzen frei von Pflanzenverunreinigungen, von denen bekannt ist, dass sie nachfolgende Anwendungen behindern. Die hochergiebige, extrahierte DNA ist normalerweise >50 kb groß. Die Ausbeute beträgt ~30 µg DNA pro Präparation, abhängig von der Pflanzenquelle und der verwendeten Menge.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge