Isolierung genomischer DNA aus Geweben, OmniPrep™ für Gewebekit
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-395
786-395EA 446 EUR InStock
786-395
Isolierung genomischer DNA aus Geweben, OmniPrep™ für Gewebekit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
OmniPrep™ für Gewebekit dient speziell zur Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus Gewebeproben, einschließlich frischem, gefrorenem, fixiertem oder in Paraffin eingebettetem Gewebe. Das Kit isoliert DNA aus Körperflüssigkeiten, einschließlich Plasma, Serum, Fruchtwasser, Sperma und CSF. Isoliert außerdem hochwertige DNA aus kultivierten Zellen, kernhaltigem Blut von Nicht-Säugetieren und gramnegativen Bakterien.
  • Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
  • Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
  • Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge