Isolierung genomischer DNA aus Bakterien, OmniPrep™-Kit für grampositive Bakterien
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-398
786-398EA 1140 EUR InStock
786-398
Isolierung genomischer DNA aus Bakterien, OmniPrep™-Kit für grampositive Bakterien
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
OmniPrep™ für grampositive Bakterien-Kit isoliert hochwertige genomische DNA aus grampositiven Bakterien. Bei protokollgemäßer Verwendung reinigt dieses Kit DNA aus 100 ml grampositiver Bakterienkultur.
  • Hohe Ausbeute, ~100 kb genomische DNA
  • A₂₆₀/A₂₈₀ zwischen 1,8 und 2,0
  • Einfache Methode mit zwei Röhrchen, 20 bis 40 Minuten
  • Keine giftigen Chemikalien, kein Phenol, kein Sondermüll
  • Geliefert mit LongLife™ Lysozym für schnelle Verdauung der Bakterienzellwände
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge