Tween® 80 (Polysorbat)
Lieferant: G Bioscienes
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-519 786-520
786-519EA 180 EUR InStock
786-519 786-520
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 (Polysorbat)
Tween® 80 for solubilising membrane proteins during isolation of membrane-protein complexes.
Melting Pt: -21
MDL Number: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
Merck Index: 13,07664
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde3ba50379784286f232046e51f1c2e5aef0684&vid=bde3ba50379784286f232046e51f1c2e5aef0684&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge