Film cleaner, Swift™
Lieferant: G-Biosciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
786-678
786-678EA 321 EUR InStock
786-678
Film cleaner, Swift™
Filmbearbeitungs-Materialien
Swift™ Film Cleaner allows researchers to clean film that has been overexposed or has a high background or speckling without having to repeat experiments. Suitable for all exposed film developed for gel shift assays, Western, Southern and Northern blots.
  • Save time by eliminating need to repeating experiment
  • Provides even signal removal to preserve results
  • Rapidly stopped once optimal signal achieved
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..