Natriumacetat 99,0-101,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
79714-250G
79714-250GEA 147 EUR InStock
79714-250G
Natriumacetat 99,0-101,0% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), LiChropur™ geeignet für HPLC, Supelco®
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
MW: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Melting Pt: 324
MDL Number: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
Merck Index: 12,08711
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge