Rhodamin B, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
79754-25MG
79754-25MGEA 149 EUR InStock
79754-25MG
Rhodamin B, Supelco®
Rhodamin B
Formel: C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Melting Pt: 199…201 °C
Dichte: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011931
CAS-Nummer: 81-88-9
EINECS: 201-383-9
Merck Index: 13,08266
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d4f879055b2eedc029b9e73fa00ac2cfe217f5e&vid=1d4f879055b2eedc029b9e73fa00ac2cfe217f5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge