Salzlösung gemäß BS.2011 Teil 2.1kb (künstliches Meerwasser)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
79789LHEA 268 EUR InStock
79789LH
Salzlösung gemäß BS.2011 Teil 2.1kb (künstliches Meerwasser)
Salzlösung gemäß BS.2011 Teil 2.1kb (künstliches Meerwasser)
Zusammensetzung:
Natriumchlorid 26,5 g
Magnesiumchlorid. 2,4 g
Magnesiumsulfat 7H₂O 6,75 g
Calciumchlorid 2H₂O 1,46 g
Kaliumchlorid 0,73 g
Natriumbicarbonat 0,2 g
Natriumbromid 0,28 g
Entionisiertem Wasser auf 1 Liter
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge