Acetamidin Hydrochlorid
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8.00026.9020
8.00026.9020EA 0 EUR InStock
8.00026.9020
Acetamidin Hydrochlorid
Acetamidin Hydrochlorid
Formel: C₂H₇ClN₂
MW: 94.54 g/mol
MDL Number: MFCD00013016
CAS-Nummer: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge