Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acetonylaceton zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00105.0100 8.00105.0250
8.00105.0100EA 98.8 EUR InStock
8.00105.0100 8.00105.0250
Acetonylaceton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Acetonylaceton


Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 191
Melting Pt: –5.4 °C
Dichte: 0.971 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008792
CAS-Nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -5.4 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 85 - 87 °C (26.6 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.423 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 0.974 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge