Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

6-Aminocapronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
8.00145.0005EA 25.5 EUR InStock
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
6-Aminocapronsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
6-Aminocapronsäure


Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.17 g/mol
Siedepunkt: 257
Melting Pt: 127
Flash-Pt: 207
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008238
CAS-Nummer: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge