Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000 8.00181.9025
8.00181.0100EA 34.4 EUR InStock
8.00181.0100 8.00181.0500 8.00181.1000 8.00181.9025
Acrylsäure stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Acrylsäure


Formel: C₃H₄O₂
Siedepunkt: 141,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 13 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (10 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004367
CAS-Nummer: 79-10-7
EINECS: 201-177-9
UN: 2218
ADR: 8 (3),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 13 °C
Molar Mass 72.06 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.8 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4224 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.9 - 19.8 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (72.06 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C DIN 51794
Synonyms 2-Propenoic acid, Acroleic acid
Hill Formula C3H4O2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge