Ethylcinnamat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00238.0250
8.00238.0250EA 77.7 EUR InStock
8.00238.0250
Ethylcinnamat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylcinnamat
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Siedepunkt: 271 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009189
CAS-Nummer: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 6 - 7 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 271 °C (1013 hPa)
Flash Point 135 °C
Refractive Index 1.5585 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
Hill Formula C11H12O2
Chemical Formula C6H5CH=CHCOOC2H5
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge