Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Triethylcitrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00251.0100 8.00251.0500
8.00251.0100EA 23.8 EUR InStock
8.00251.0100 8.00251.0500
Triethylcitrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Triethylcitrat


Formel: C₁₂H₂₀O₇
MW: 276.29 g/mol
Siedepunkt: 294
Melting Pt: –55 °C
Dichte: 1.135 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 150
MDL Number: MFCD00009201
CAS-Nummer: 77-93-0
EINECS: 201-070-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 65 g/l (25 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 276.28 g/mol
Boiling Point 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0025 hPa (25 °C)
Flash Point 150 °C
Density 1.135 g/cm3 (25 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..