L(-)-Äpfelsäure Racemat_separation, zS, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
MQ200
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
8.00384.0010EA 39.2 EUR InStock
8.00384.0010 8.00384.0050 8.00384.1000 8.00384.0500 8.00384.0005 8.00384.0000
L(-)-Äpfelsäure Racemat_separation, zS, Sigma-Aldrich®
L(-)-Äpfelsäure
Formel: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Siedepunkt: 322
Melting Pt: 101…104 °C
Dichte: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064213
CAS-Nummer: 97-67-6
EINECS: 202-601-5
Merck Index: 13,05730
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 160 g/l (20 °C)
Melting Point 101 - 104 °C
Molar Mass 134.08 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 140 °C (decomposition)
Density 1.60 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge