Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Aminophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00419.0005 8.00419.0250 8.00419.1000 8.00419.9050
8.00419.0005EA 25.2 EUR InStock
8.00419.0005 8.00419.0250 8.00419.1000 8.00419.9050
2-Aminophenol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Aminophenol


Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >175 °C
MDL Number: MFCD00007690
CAS-Nummer: 95-55-6
EINECS: 202-431-1
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00460
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 172 - 174 °C (sublimed)
Molar Mass 109.12 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 150 °C (15 hPa)
Vapor Pressure 14 hPa (153 °C)
Flash Point 175 °C
Density 1.328 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 - 7.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C
Synonyms 2-Hydroxy aniline, 2-Amino-1-hydroxy benzene
Hill Formula C6H7NO
Chemical Formula 2-(NH2)C6H4OH

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge