Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzolsulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
8.00468.0005EA 23 EUR InStock
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
Benzolsulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzolsulfonsäure


Formel: C₆H₆O₃S
MW: 158.18 g/mol
Siedepunkt: 319
Melting Pt: 50
Dichte: 1.32 g/cm³ (47 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011689
CAS-Nummer: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01070
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 930 g/l (25 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 158.17 g/mol
Boiling Point 171 °C (0.13 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.32 g/cm3 (47 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge