Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Succinylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

MQ200

8.00678.0050
8.00678.0050EA 139 EUR InStock
8.00678.0050
Succinylchlorid, Sigma-Aldrich®
Succinylchlorid


Formel: C₄H₄Cl₂O₂
MW: 154.98 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000749
CAS-Nummer: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 20 °C
Molar Mass 154.98 g/mol
Boiling Point 190 °C
Flash Point 76 °C
Refractive Index 1.4691 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge